Learn More
1-Benzothiophen-3-ylmethanol, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10215224
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Identificatori chimici
CAS 5381-24-8
Formula molecolare C9H8OS
Molecular Weight (g/mol) 164.22
Numero MDL MFCD02682007
InChI Key UYGMKSKKGSUAHB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzo b thiophen-3-ylmethanol, benzo b thiophene-3-methanol, benzothien-3-ylmethanol, benzo, a thiophene-3-methanol, benzo b thiophen-3-yl methanol, 1-benzothiophen-3-yl methanol, 3-hydroxymethylbenzo b thiophene, benzo b thiophen-3-ylmethan-1-ol, 3-hydroxymethyl benzo b thiophene
PubChem CID 2776342
SMILES OCC1=CSC2=CC=CC=C12
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Benzothiophen-3-ylmethanol
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 10 g
IUPAC Name (1-benzothiophen-3-yl)methanol
Peso formulazione 164.23
Percent Purity 97%