Learn More
1-Benzofuran-5-ylmethanol, Thermo Scientific™
118.00€ - 864.00€
Identificatori chimici
CAS 31823-05-9
Formula molecolare C9H8O2
Molecular Weight (g/mol) 148.16
Numero MDL MFCD04115373
InChI Key XSLXZYDPOMAXTM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzofuran-5-ylmethanol, 5-benzofuranmethanol, 5-hydroxymethylbenzofuran, pubchem7026, 5-hydroxymethyl-benzofuran, 5-hydroxymethylbenzo b furan, benzofuran-5-methanol, 1-benzofuran-5-yl methanol, 1-benzo b furan-5-ylmethanol, benzo b furan-5-ylmethan-1-ol
PubChem CID 2795179
IUPAC Name 1-benzofuran-5-ylmethanol
SMILES OCC1=CC=C2OC=CC2=C1
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
10056012
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Maybridge
CC07109CB
250 mg Amber Glass Bottle
118.00€
250mg
10670135
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Maybridge
CC07109DA
1 g Amber Glass Bottle
301.00€
1g
10285164
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Maybridge
CC07109DE
5 g Amber Glass Bottle
864.00€
5g
Identificatori chimici
31823-05-9
148.16
XSLXZYDPOMAXTM-UHFFFAOYSA-N
2795179
OCC1=CC=C2OC=CC2=C1
C9H8O2
MFCD04115373
benzofuran-5-ylmethanol, 5-benzofuranmethanol, 5-hydroxymethylbenzofuran, pubchem7026, 5-hydroxymethyl-benzofuran, 5-hydroxymethylbenzo b furan, benzofuran-5-methanol, 1-benzofuran-5-yl methanol, 1-benzo b furan-5-ylmethanol, benzo b furan-5-ylmethan-1-ol
1-benzofuran-5-ylmethanol
Specifica
1-Benzofuran-5-ylmethanol
97%
MFCD04115373
XSLXZYDPOMAXTM-UHFFFAOYSA-N
1-benzofuran-5-ylmethanol
2795179
97%
31823-05-9
C9H8O2
benzofuran-5-ylmethanol, 5-benzofuranmethanol, 5-hydroxymethylbenzofuran, pubchem7026, 5-hydroxymethyl-benzofuran, 5-hydroxymethylbenzo b furan, benzofuran-5-methanol, 1-benzofuran-5-yl methanol, 1-benzo b furan-5-ylmethanol, benzo b furan-5-ylmethan-1-ol
OCC1=CC=C2OC=CC2=C1
148.16
148.16