Learn More
1-Benzofuran-5-ylmethanol, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10285164
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Identificatori chimici
CAS 31823-05-9
Formula molecolare C9H8O2
Molecular Weight (g/mol) 148.16
Numero MDL MFCD04115373
InChI Key XSLXZYDPOMAXTM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzofuran-5-ylmethanol, 5-benzofuranmethanol, 5-hydroxymethylbenzofuran, pubchem7026, 5-hydroxymethyl-benzofuran, 5-hydroxymethylbenzo b furan, benzofuran-5-methanol, 1-benzofuran-5-yl methanol, 1-benzo b furan-5-ylmethanol, benzo b furan-5-ylmethan-1-ol
PubChem CID 2795179
IUPAC Name 1-benzofuran-5-ylmethanol
SMILES OCC1=CC=C2OC=CC2=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Benzofuran-5-ylmethanol
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 5 g
Peso formulazione 148.16
Percent Purity 97%