Learn More
1-(4-Bromophenyl)hexane, 97%, Thermo Scientific™
13.25€ - 171.00€
Identificatori chimici
CAS | 23703-22-2 |
---|---|
Formula molecolare | C12H17Br |
Molecular Weight (g/mol) | 241.17 |
Numero MDL | MFCD00061114 |
InChI Key | MXHOLIARBWJKCR-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | 1-4-bromophenyl hexane, 4-hexylbromobenzene, 1-bromo-4-n-hexylbenzene, 4-bromo-1-hexylbenzene, benzene, 1-bromo-4-hexyl, 4-bromo-n-hexylbenzene, 4-hexylphenyl bromide, 1-bromo-4-hexyl-benzene, acmc-1cb1g, # |
PubChem CID | 598186 |
IUPAC Name | 1-bromo-4-hexylbenzene |
SMILES | CCCCCCC1=CC=C(Br)C=C1 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10481484
|
Thermo Scientific Maybridge
BTB09866DA |
1 g |
13.25€
1g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10061464
|
Thermo Scientific Maybridge
BTB09866EA |
10 g |
77.60€
10g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10631036
|
Thermo Scientific Maybridge
BTB09866EB |
25 g |
171.00€
25g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Identificatori chimici
23703-22-2 | |
241.17 | |
MXHOLIARBWJKCR-UHFFFAOYSA-N | |
598186 | |
CCCCCCC1=CC=C(Br)C=C1 |
C12H17Br | |
MFCD00061114 | |
1-4-bromophenyl hexane, 4-hexylbromobenzene, 1-bromo-4-n-hexylbenzene, 4-bromo-1-hexylbenzene, benzene, 1-bromo-4-hexyl, 4-bromo-n-hexylbenzene, 4-hexylphenyl bromide, 1-bromo-4-hexyl-benzene, acmc-1cb1g, # | |
1-bromo-4-hexylbenzene |
Specifica
1-(4-Bromophenyl)hexane | |
96.5 | |
97% | |
C12H17Br | |
MFCD00061114 | |
MXHOLIARBWJKCR-UHFFFAOYSA-N | |
1-bromo-4-hexylbenzene | |
598186 | |
97% |
23703-22-2 | |
100.0 | |
Amber Glass Bottle | |
BrC6H4(CH2)5CH3 | |
1-4-bromophenyl hexane, 4-hexylbromobenzene, 1-bromo-4-n-hexylbenzene, 4-bromo-1-hexylbenzene, benzene, 1-bromo-4-hexyl, 4-bromo-n-hexylbenzene, 4-hexylphenyl bromide, 1-bromo-4-hexyl-benzene, acmc-1cb1g, # | |
CCCCCCC1=CC=C(Br)C=C1 | |
241.17 | |
241.17 |