Learn More
1-(4-Bromophenyl)hexane, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10061464
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
25 g
Identificatori chimici
CAS 23703-22-2
Formula molecolare C12H17Br
Molecular Weight (g/mol) 241.17
Numero MDL MFCD00061114
InChI Key MXHOLIARBWJKCR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-4-bromophenyl hexane, 4-hexylbromobenzene, 1-bromo-4-n-hexylbenzene, 4-bromo-1-hexylbenzene, benzene, 1-bromo-4-hexyl, 4-bromo-n-hexylbenzene, 4-hexylphenyl bromide, 1-bromo-4-hexyl-benzene, acmc-1cb1g, #
PubChem CID 598186
IUPAC Name 1-bromo-4-hexylbenzene
SMILES CCCCCCC1=CC=C(Br)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(4-Bromophenyl)hexane
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula lineare BrC6H4(CH2)5CH3
Quantità 10 g
Peso formulazione 241.17
Percent Purity 97%