Learn More
1,10-Diaminodecane, 97%, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 646-25-3 | C10H24N2 | 172.31 g/mol
57.99€ - 172.86€
Identificatori chimici
CAS | 646-25-3 |
---|---|
Formula molecolare | C10H24N2 |
Molecular Weight (g/mol) | 172.31 |
Numero MDL | MFCD00008151 |
InChI Key | YQLZOAVZWJBZSY-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | 1,10-diaminodecane, 1,10-decanediamine, decyldiamine, decamethylenediamine, 1,10-decamethylenediamine, unii-6gpf1of9y1, 6gpf1of9y1, 1.10-diaminodecane, 10-amino-decyl-amine, 1,10-decane diamine |
PubChem CID | 1317 |
IUPAC Name | decane-1,10-diamine |
SMILES | C(CCCCCN)CCCCN |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10622115
|
Thermo Scientific Acros
112130050 |
5 g | Bottiglia in vetro |
57.99€
5g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10540371
|
Thermo Scientific Acros
112130250 |
25 g | Bottiglia in vetro |
172.86€
25g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
646-25-3 | |
172.31 | |
YQLZOAVZWJBZSY-UHFFFAOYSA-N | |
1317 | |
C(CCCCCN)CCCCN |
C10H24N2 | |
MFCD00008151 | |
1,10-diaminodecane, 1,10-decanediamine, decyldiamine, decamethylenediamine, 1,10-decamethylenediamine, unii-6gpf1of9y1, 6gpf1of9y1, 1.10-diaminodecane, 10-amino-decyl-amine, 1,10-decane diamine | |
decane-1,10-diamine |
Specifica
1, 10-Diaminodecane | |
646-25-3 | |
100.0 | |
White to Yellow | |
Authentic | |
C10H24N2 | |
MFCD00008151 | |
1,10-diaminodecane, 1,10-decanediamine, decyldiamine, decamethylenediamine, 1,10-decamethylenediamine, unii-6gpf1of9y1, 6gpf1of9y1, 1.10-diaminodecane, 10-amino-decyl-amine, 1,10-decane diamine | |
C(CCCCCN)CCCCN | |
172.31 | |
172.31 | |
Chunks and/or Powder |
97% | |
96.0 | |
62.0°C to 63.0°C | |
140.0°C (12.0 mmHg) | |
96% min. (GC) | |
H2N(CH2)10NH2 | |
04, 273 | |
YQLZOAVZWJBZSY-UHFFFAOYSA-N | |
decane-1,10-diamine | |
1317 | |
97% |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
Causes severe skin burns and eye damage.
Harmful if swallowed.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF SWALLOWED: Rinse mouth.
Do NOT induce vomiting.
IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing.
Rinse skin with wat
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 211-471-9
missing translation for 'rtecsNumber' : HD7175000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- 1,10-Diaminodecane
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.