Learn More
1,10-Diaminodecane, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10540371
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
CAS: 646-25-3 | C10H24N2 | 172.31 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 646-25-3
Formula molecolare C10H24N2
Molecular Weight (g/mol) 172.31
Numero MDL MFCD00008151
InChI Key YQLZOAVZWJBZSY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,10-diaminodecane, 1,10-decanediamine, decyldiamine, decamethylenediamine, 1,10-decamethylenediamine, unii-6gpf1of9y1, 6gpf1of9y1, 1.10-diaminodecane, 10-amino-decyl-amine, 1,10-decane diamine
PubChem CID 1317
IUPAC Name decane-1,10-diamine
SMILES C(CCCCCN)CCCCN
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 10-Diaminodecane
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 62.0°C to 63.0°C
Colore White to Yellow
Punti di ebollizione 140.0°C (12.0 mmHg)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare H2N(CH2)10NH2
Quantità 25 g
Beilstein 04, 273
Peso formulazione 172.31
Percent Purity 97%
Forma fisica Chunks and/or Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,10-Diaminodecane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.