Learn More
Zirconyl Chloride Octahydrate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10499760
Click to view available options
Quantità:
500 g
Imballaggio:
Recipiente per polveri in plastica
Specifica
CAS 13520-92-8
Colore White
pH 1
Forma fisica Powder/Solid
Quantità 500 g
Formula molecolare Cl2H16O9Zr
Numero MDL MFCD00149898
Sinonimo zirconyl chloride octahydrate, zirconium oxychloride octahydrate, zirconium chloride oxide octahydrate, dichlorooxozirconium octahydrate, zirconium, dichlorooxo-, octahydrate, zirconium, dichlorooxo-, octahydrate 8ci,9ci, cl2h16o9zr, dsstox_cid_29361, dsstox_rid_83477, dsstox_gsid_49402
InChI Key SDFOCNSOSARAKC-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.Cl[Zr](Cl)=O
IUPAC Name oxozirconium;octahydrate;dihydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 322.24
PubChem CID 159678
Peso formulazione 322.25g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica
compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.