Learn More
Zirconium wire, 0.5mm (0.020in) dia, annealed, 99.2% (metals basis excluding Hf) Hf 4.5% max, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. p-7059639
Click to view available options
Quantità:
1 m
5 m
Dimensione della confezione:
1m
5m
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-67-7
Formula molecolare Zr
Molecular Weight (g/mol) 91.22
Numero MDL MFCD00011303 MFCD00148878
InChI Key QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo zircat, powder, circonio, zirconium, elemental, zirconio, zirkonium, compounds, unii-c6v6s92n3c, and compounds, foil
PubChem CID 23995
ChEBI CHEBI:33342
IUPAC Name zirconium
SMILES [Zr]
Specifica
Materiale o nome chimico Zirconium wire
Nota nome 0.5mm (0.020 in.) dia., Annealed
Note percentuale saggio (metals basis excluding Hf) Hf 4.5% max
Quantità 1 m
Percent Purity 99.2%
Odore Odorless
Peso ≈1.31g/m
Forma Wire