Learn More
Zirconium wire, 0.127mm (0.005in) dia, 99.95% (metals basis excluding Hf), Hf nominal 0.25%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11346557
Zirconium wire, 0.127mm (0.005in) dia, 99.95% (metals basis excluding Hf), Hf nominal 0.25%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. p-4782249
1 m, 1m
Click to view available options
Quantità:
1 m
5 m
Dimensione della confezione:
1m
5m
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11346557
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 000419.G1
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Form: Approx.0.082g/m
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-67-7
Formula molecolare Zr
Molecular Weight (g/mol) 91.22
Numero MDL MFCD00011303 MFCD00148878
InChI Key QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo zircat, powder, circonio, zirconium, elemental, zirconio, zirkonium, compounds, unii-c6v6s92n3c, and compounds, foil
PubChem CID 23995
ChEBI CHEBI:33342
IUPAC Name zirconium
SMILES [Zr]
Specifica
Materiale o nome chimico Zirconium
Colore Gray to Silver
Aspetto Gray to silver wire
Intervallo percentuale saggio 99.95% (Metals basis excluding Hf)
Quantità 1 m
Odore Odorless
Forma Wire
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Codice prodotto
Numero di lottoS16I067 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data22/08/2022 Codice prodotto000419.G5,000419.G1
Numero di lottoS16I066 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data22/08/2022 Codice prodotto000419.G5,000419.G1
Numero di lottoR27I009 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data18/08/2022 Codice prodotto000419.G5,000419.G1
Numero di lottoZ30H022 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/04/2022 Codice prodotto000419.G5,000419.G1
Numero di lottoP22H053 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/12/2021 Codice prodotto000419.G5,000419.G1
Titolo del prodotto
Zirconium wire, 0.127mm (0.005in) dia, 99.95% (metals basis excluding Hf), Hf nominal 0.25%, Thermo Scientific Chemicals >