Learn More
Thermo Scientific™ Zirconium Oxide Round Bottom Crucibles, Low Form
144.00€ - 908.00€
Specifica
Materiale | Zirconium Oxide |
---|---|
Quantità | 1 Piece |
Product Type | Zirconium Oxide Round Bottom Crucibles, Low Form |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) esterno | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) esterno | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
15483835
|
Thermo Scientific™
041292.KF |
5 mL | 29mm | 21mm | N/A | ||||
15413845
|
Thermo Scientific™
041295.KF |
100 mL | 67mm | 51mm | N/A | ||||
15423845
|
Thermo Scientific™
041296.KF |
200 mL | 82mm | 63mm | N/A | ||||
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifica
Zirconium Oxide | |
1 Piece | |
Zirconium Oxide Round Bottom Crucibles, Low Form |