Learn More
Thermo Scientific Chemicals Zirconium Oxide Round Bottom Crucibles, High Form
160.00€ - 789.00€
Specifica
Materiale | Zirconium Oxide |
---|---|
Quantità | 1 Piece |
Product Type | Zirconium Oxide Round Bottom Crucibles, High Form |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) esterno | Altezza (sistema metrico) | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) esterno | Altezza (sistema metrico) | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
15433845
|
Thermo Scientific Chemicals
041297.KF |
26mm | 29mm | 5 mL |
237.18€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
15473845
|
Thermo Scientific Chemicals
041301.KF |
69mm | 85mm | 200 mL | N/A | ||||
15463845
|
Thermo Scientific Chemicals
041300.KF |
56mm | 68mm | 100 mL |
413.06€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
15443845
|
Thermo Scientific Chemicals
041298.KF |
30mm | 34mm | 10 mL | N/A | ||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Zirconium Oxide | |
1 Piece | |
Zirconium Oxide Round Bottom Crucibles, High Form |