Learn More
Zirconium Oxide, Catalyst Support, Sulfated, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15492397
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
Numero MDL MFCD01863639
Specifica
Materiale o nome chimico Zirconium Oxide
Punto di fusione 3500°C
Colore White
Forma fisica Pellets
Quantità 500 g
Informazioni di solubilità Soluble in hydrofluoric acid and sulfuric acid.
Odore Odorless
Aspetto White pellets
Densità 5.5