Learn More
Zirconium Oxide, Catalyst Support, Sulfated, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15402407
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
Numero MDL MFCD01863639
Specifica
Materiale o nome chimico Zirconium Oxide
Punto di fusione 3500°C
Colore White
Forma fisica Pellets
Quantità 2.5 kg
Informazioni di solubilità Soluble in hydrofluoric acid and sulfuric acid.
Odore Odorless
Aspetto White pellets
Densità 5.5