Learn More
Zirconium oxide, catalyst support, Thermo Scientific Chemicals
89.75€ - 1278.36€
Code produit | Marque | Quantità | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantità | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11390458
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043814.22 |
100 g |
89.75€
100g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11310468
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043814.36 |
500 g |
291.45€
500g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11300468
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043814.A4 |
2.5 kg |
1278.36€
2.50kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Description
Catalyst carrier
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
MFCD00011310 |
Spécification
Zirconium Oxide | |
Catalyst Support | |
Pellets | |
MFCD00011310 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 215-227-2
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
RUO – Research Use Only
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.