Learn More
Zirconium nitride, 99.5% (metals basis excluding Hf), Hf <3%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11326508
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Zirconium nitride is used in cermets, refractories, and laboratory crucibles. It also used for coating medical devices.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 25658-42-8
Formula molecolare NZr
Molecular Weight (g/mol) 105.23
Numero MDL MFCD00049642
InChI Key ZVWKZXLXHLZXLS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo zirconium nitride, zirconium nitride zrn, zirconium nitride,-325 mesh, zirconium nitride trace metals basis excluding hf 25g, zirconium nitride, powder, pore size 1-2 mum trace metals basis
PubChem CID 94359
IUPAC Name azanylidynezirconium
SMILES N#[Zr]
Specifica
Materiale o nome chimico Zirconium nitride
Punto di fusione 2980°C
Forma fisica Powder
Quantità 25 g
Intervallo percentuale saggio 99.5% (metals basis excluding Hf)
Informazioni di solubilità Soluble in hydrofluoric acid. Insoluble in water.
Peso formulazione 105.23
Densità 7.09 g/mL