Learn More
Zirconium Nickel powder, -325 mesh, Thermo Scientific™
67.11€ - 603.00€
Specifica
Materiale o nome chimico Zirconium Nickel powder
Colore Gray
Media Mol. Peso o mole Intervallo di peso Zr:Ni; 70:30 wt%
Numero MDL MFCD00192582
Numero UN UN3089
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
11319269
Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
088406.14
25 g Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11309269
Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
088406.22
100 g Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11329269
Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
088406.36
500 g Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifica
Specifica
Zirconium Nickel powder
Zr:Ni; 70:30 wt%
UN3089
Air Sensitive
Gray
MFCD00192582
−325 Mesh
Powder
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
H228-H351-H317
Flammable solid.
Suspected of causing cancer.
May cause an allergic skin reaction.
GHS P Statement
P210-P261-P280-P363-P405-P501a
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces.
- No smoking.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Wash contaminated clothing before reuse.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Danger
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 4.1; Packing Group: II; Proper Shipping Name: METAL POWDERS, FLAMMABLE, N.O.S.
missing translation for 'tsca' : TSCA