Learn More
Zirconium(IV) sulfate tetrahydrate, 98+% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11369457
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2 kg
Catalyst support
Catalyst support.Zirconium disulfate tetrahydrate is used in organic synthesis. It is also used in tanning white leather. Further, it is used as catalyst supports to precipitate proteins and amino acids. It is also useful in chemical analysis. It plays an essential role as an additive for lubricants and as a pigment stabilizer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7446-31-3
Formula molecolare H8O12S2Zr
Molecular Weight (g/mol) 355.40
Numero MDL MFCD00149267
InChI Key NLOQZPHAWQDLQW-UHFFFAOYSA-J
Sinonimo zirconium sulfate tetrahydrate, unii-os8l03qu95, sulfuric acid, zirconium 4+ salt 2:1 , tetrahydrate, zirconium iv sulfate tetrahydrate, zirconiumsulfatetetrahydrate, 2so4.zr.4h2o, ksc498a6d, zirconium 4+ tetrahydrate disulfate, zirconium 4+ ion tetrahydrate disulfate
PubChem CID 23219663
IUPAC Name zirconium(4+);disulfate;tetrahydrate
SMILES O.O.O.O.[Zr+4].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Zirconium(IV) sulfate tetrahydrate
Colore White
Quantità 100 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Indice di Merck 14,10182
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 355.40 (283.34 Anhydrous)
Percent Purity ≥98%
Densità 3.22 g/mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Zirconium(IV) sulfate tetrahydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Zirconium sulfate tetrahydrate