Learn More
Zirconium(IV) oxide, 99+% (metals basis excluding Hf), HfO{2} 2%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11371189
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
5 kg
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Zirconium(IV) oxide is used in the production of piezoelectric crystals and also used in the high frequency induction coils and ceramic glazes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1314-23-4
Formula molecolare O2Zr
Molecular Weight (g/mol) 123.22
Numero MDL MFCD00011310 MFCD01868884
InChI Key MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo zirconia, zirconium oxide, zirconium oxide zro2, rhuligel, zirconium iv oxide, zirconium white, zirconic anhydride, pigment white 12, zirox zt 35, pcs filler
PubChem CID 62395
IUPAC Name dioxozirconium
SMILES O=[Zr]=O
Specifica
Punti di ebollizione ca 5000°C
Materiale o nome chimico Zirconium(IV) Oxide
Punto di fusione ∽2700°C
Forma fisica Powder
Quantità 1 kg
Intervallo percentuale saggio ≥99%, metal basis
Informazioni di solubilità Insoluble in water. Soluble in sulfuric acid and hydrofluoric acid.
Peso formulazione 123.22
Densità 5.89