Learn More
Zirconium(IV) oxide, 99.5% (metals basis excluding Hf), Hf <100ppm, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11349287
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1314-23-4
Formula molecolare O2Zr
Molecular Weight (g/mol) 123.22
Numero MDL MFCD00011310 MFCD01868884
InChI Key MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo zirconia, zirconium oxide, zirconium oxide zro2, rhuligel, zirconium iv oxide, zirconium white, zirconic anhydride, pigment white 12, zirox zt 35, pcs filler
PubChem CID 62395
IUPAC Name dioxozirconium
SMILES O=[Zr]=O
Specifica
Punti di ebollizione ∼5000°C
Materiale o nome chimico Zirconium(IV) oxide
Punto di fusione ∼2700°C
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 500 g
Note percentuale saggio (metals basis excluding Hf), Hf <100ppm
Indice di Merck 14,10180
Informazioni di solubilità Soluble in alcohols,hydrofluoric and hot sulphuric acid. Insoluble in water.
Peso formulazione 123.22
Percent Purity 99.5%
Odore Odorless
Densità 5.89 g/mL