Learn More
Zirconium(IV) oxide, 98.5%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. p-40919 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
1kg
250g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1314-23-4
Formula molecolare O2Zr
Molecular Weight (g/mol) 123.22
Numero MDL MFCD00011310 MFCD01868884
InChI Key MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo zirconia, zirconium oxide, zirconium oxide zro2, rhuligel, zirconium iv oxide, zirconium white, zirconic anhydride, pigment white 12, zirox zt 35, pcs filler
PubChem CID 62395
IUPAC Name dioxozirconium
SMILES O=[Zr]=O
Specifica
Punti di ebollizione 4300.0°C
Materiale o nome chimico Zirconium(IV) oxide
Punto di fusione 2700.0°C
Nota nome 98.5%
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 250 g
Intervallo percentuale saggio 98% min. (ZrO2+ HfO2)
Formula lineare ZrO2
Indice di Merck 15, 10380
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble <1mg/l (20°C). Other solubilities: slightly soluble in hcl and hno3, slowly soluble in hf, disolves on heating with a mixt of 2 parts, h2so4 and 1 part h2o
Peso formulazione 123.22
Percent Purity 98.5%
Imballaggio Glass bottle
Gravità specifica 5.6
Densità 5.6000g/mL