Learn More
Zirconium(IV) isopropoxide isopropanol complex, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11314949
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Zirconium(IV) isopropoxide isopropanol is a suitable precursor for the synthesis of olefin-functionalized zirconium containing monomers. It is used in the manufacture of hybrid zirconium containing polymers. It is also used as a source of zirconia, a well known material having high mechanical strength, chemical durability and alkali resistance. It is also used for the chemical protection of metal substrates from acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14717-56-7
Formula molecolare C15H36O5Zr
Molecular Weight (g/mol) 387.67
Numero MDL MFCD00075157,MFCD00078045
InChI Key NIJDLRJGRCHJDB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo isopropanoltetrakis isopropanolato zirconium
PubChem CID 131848446
IUPAC Name propan-2-ol;propan-2-olate;zirconium(4+)
SMILES [Zr+4].CC(C)O.CC(C)[O-].CC(C)[O-].CC(C)[O-].CC(C)[O-]
Specifica
Punti di ebollizione (decomposition)
Materiale o nome chimico Zirconium (IV) isopropoxide isopropanol complex
Forma fisica Crystalline
Quantità 50 g
Numero UN UN3181
Informazioni di solubilità Soluble in hot isopropanol,warm hexane and toluene; Tends to precipitate over time.
Peso formulazione 387.67
Sensibilità Moisture sensitive