Learn More
Zirconium(IV) chloride, 98%, anhydrous, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 10026-11-6 | Cl4Zr | 233.03 g/mol
43.92€ - 699.48€
Identificatori chimici
CAS | 10026-11-6 |
---|---|
Formula molecolare | Cl4Zr |
Molecular Weight (g/mol) | 233.03 |
Numero MDL | MFCD00011306 |
Sinonimo | Zirconium tetrachloride |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10114980
|
Thermo Scientific Acros
206410050 |
5 g | Glass bottle |
43.92€
5g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10308680
|
Thermo Scientific Acros
206411000 |
100 g | Glass bottle |
89.06€
100g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10318680
|
Thermo Scientific Acros
206415000 |
500 g | Glass bottle |
137.69€
500g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
13418458
|
Thermo Scientific Acros
206410025 |
2.5 kg | Glass bottle |
699.48€
2.50kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
10026-11-6 | |
233.03 | |
Zirconium tetrachloride |
Cl4Zr | |
MFCD00011306 |
Specifica
Zirconium(IV) chloride | |
98% | |
White | |
98% | |
ZrCl4 | |
01,1295 | |
15,10374 | |
Solubility in water: reacts. Other solubilities: forming hcl and zro2, soluble in alcohol and ether | |
233.03 | |
2.8 |
437.0°C | |
10026-11-6 | |
Fine Powder | |
Cl4Zr | |
MFCD00011306 | |
13,16 | |
Zirconium tetrachloride | |
233.03 | |
98% |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
Causes severe skin burns and eye damage.
May be corrosive to metals.
Reacts violently with water.
Corrosive to the respiratory tract.
GHS P Statement
Wear respiratory protection.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses,if present and easy to do.
C
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 233-058-2
missing translation for 'rtecsNumber' : ZH7175000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Zirconium(IV) chloride, anhydrous
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
- EUH071-Corrosivo per le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.