Learn More
Zirconium fluoride, 99.5%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10702771
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Flacone in plastica
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7783-64-4
Formula molecolare F4Zr
Molecular Weight (g/mol) 167.21
Numero MDL MFCD00011307
Specifica
Punti di ebollizione 905.0°C
Materiale o nome chimico Zirconium fluoride
Punto di fusione 640.0°C
Nota nome 99.5%
Colore White
Forma fisica Fine Crystalline Powder
Quantità 100 g
Intervallo percentuale saggio 99.4% min
Formula lineare ZrF4
Indice di Merck 15, 10375
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1.388 g/100mL. Other solubilities: slightly soluble in hf
Peso formulazione 167.21
Percent Purity 99.5%
Imballaggio Flacone in plastica