Learn More
Zirconium dichloride oxide octahydrate, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11479463
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2500 g
Zirconium dichloride oxide is utilized as a precursor to prepare other zirconium compounds. It is employed in acid dyes, pigment toners and antiperspirants. It finds application as a rubber additive and a fiber treatment agent. It is also used in paint drying, refractories, ceramics and glaze.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Zirconium dichloride oxide is utilized as a precursor to prepare other zirconium compounds. It is employed in acid dyes, pigment toners and antiperspirants. It finds application as a rubber additive and a fiber treatment agent. It is also used in paint drying, refractories, ceramics and glaze.
Solubility
Soluble in water and alcohol.
Notes
Hygroscopic, moisture sensitive and incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13520-92-8
Formula molecolare Cl2H16O9Zr
Molecular Weight (g/mol) 322.24
Numero MDL MFCD00149898
InChI Key SDFOCNSOSARAKC-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo zirconyl chloride octahydrate, zirconium oxychloride octahydrate, zirconium chloride oxide octahydrate, dichlorooxozirconium octahydrate, zirconium, dichlorooxo-, octahydrate, zirconium, dichlorooxo-, octahydrate 8ci,9ci, cl2h16o9zr, dsstox_cid_29361, dsstox_rid_83477, dsstox_gsid_49402
PubChem CID 159678
IUPAC Name oxozirconium;octahydrate;dihydrochloride
SMILES O.Cl[Zr](Cl)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Zirconium dichloride oxide octahydrate
Punto di fusione 150°C (decomposition)
Quantità 500 g
Numero UN UN3260
Indice di Merck 14,10184
Informazioni di solubilità Soluble in water and alcohol.
Peso formulazione 322.25 (178.13 Anhydrous)
Percent Purity 98%
Odore Acidic
Sensibilità Hygroscopic
Densità 1.91
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Zirconium dichloride oxide octahydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Zirconium dichlorideoxide octahydrate