Learn More
Zirconium carbide, 99.5% (metals basis excluding Hf), Hf< 200ppm, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11378707
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Zirconium carbide commercially used in tool bits for cutting tools. It is used as an abrasive, in cladding, in cermets and incandescent filaments. It finds application in the coating of uranium dioxide and thorium dioxide particles of nuclear fuel as well as in thermo-photovoltaic radiators and field emitter tips and arrays. It is involved in the usage as refractory coatings in nuclear reactors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12070-14-3
Formula molecolare CZr
Molecular Weight (g/mol) 103.24
Numero MDL MFCD00049640
InChI Key MHMXYYDKIQTOHA-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name methanidylidynezirconiumylium
SMILES [C-]#[Zr+]
Specifica
Materiale o nome chimico Zirconium carbide
Punto di fusione 3540°C
Colore Gray
Forma fisica Powder
Quantità 250 g
Note percentuale saggio (metals basis excluding Hf), Hf< 200ppm
Numero UN UN3178
Informazioni di solubilità Soluble in concentrated sulfuric acid,hydrofluoric acid and nitric acid. Insoluble in water.
Peso formulazione 103.23
Percent Purity 99.5%
Odore Odorless
Densità 6.73 g/mL