Learn More
Zirconium aluminide, 99% (metals basis), Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-7049793
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12004-83-0
Formula molecolare Al3Zr
Molecular Weight (g/mol) 172.169
Numero MDL MFCD00064837
InChI Key PGLXYLYDLCVKEE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo zirconium aluminum, aluminum, compd. with zirconium 3:1, zirconium aluminide, trialumane zirconium
PubChem CID 6336544
IUPAC Name aluminum;zirconium
SMILES [Al].[Al].[Al].[Zr]
Specifica
Materiale o nome chimico Zirconium aluminide
Forma fisica Lump
Quantità 25 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 172.17
Percent Purity 99%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Zirconium aluminide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .