Learn More
Zinc Oxide, ReagentPlus™, 99.9%, Honeywell™
Reagent Grade, powder, <5 μm particle size, 99.9%
12.37€ - 174.81€
Identificatori chimici
CAS 1314-13-2
Formula molecolare OZn
Molecular Weight (g/mol) 81.38
Numero MDL MFCD00011300
InChI Key XLOMVQKBTHCTTD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo zinc oxide, zinc white, amalox, permanent white, Chinese white, snow white, emanay zinc oxide, felling zinc oxide, zinc oxide zno, akro-zinc bar 85
PubChem CID 14806
ChEBI CHEBI:36560
IUPAC Name oxozinc
SMILES O=[Zn]
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
15661760
SDS Vedere i documenti
Honeywell Research Chemicals
205532-100G
100 g Flacone in polietilene Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15671760
SDS Vedere i documenti
Honeywell Research Chemicals
205532-1KG
1 kg Flacone in polietilene Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15681760
SDS Vedere i documenti
Honeywell Research Chemicals
205532-5KG
5 kg Drum with Inliner Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
  • ≥95% for general laboratory use.
Specifica
Identificatori chimici
1314-13-2
81.38
XLOMVQKBTHCTTD-UHFFFAOYSA-N
14806
oxozinc
OZn
MFCD00011300
zinc oxide, zinc white, amalox, permanent white, Chinese white, snow white, emanay zinc oxide, felling zinc oxide, zinc oxide zno, akro-zinc bar 85
CHEBI:36560
O=[Zn]
Specifica
Zinc Oxide
1314-13-2
Powder
ZnO
UN3077
XLOMVQKBTHCTTD-UHFFFAOYSA-N
oxozinc
14806
81.39g/mol
ReagentPlus™
1975°C
White
OZn
MFCD00011300
zinc oxide, zinc white, amalox, permanent white, Chinese white, snow white, emanay zinc oxide, felling zinc oxide, zinc oxide zno, akro-zinc bar 85
O=[Zn]
81.38
CHEBI:36560
99.90%
5.6g/cu.cm
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
P273-P501
H410
missing translation for 'dotInformation' : 9/PGIII
missing translation for 'einecsNumber' : 215-222-5
missing translation for 'rtecsNumber' : ZH4810000