Learn More
Zinc Oxide, ReagentPlus™, 99.9%, Honeywell™
Codice prodotto. 15671760 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Drum with Inliner
Flacone in polietilene
Reagent Grade, powder, <5 μm particle size, 99.9%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1314-13-2
Formula molecolare OZn
Molecular Weight (g/mol) 81.38
Numero MDL MFCD00011300
InChI Key XLOMVQKBTHCTTD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo zinc oxide, zinc white, amalox, permanent white, Chinese white, snow white, emanay zinc oxide, felling zinc oxide, zinc oxide zno, akro-zinc bar 85
PubChem CID 14806
ChEBI CHEBI:36560
IUPAC Name oxozinc
SMILES O=[Zn]
Specifica
Materiale o nome chimico Zinc Oxide
Punto di fusione 1975°C
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 1 kg
Formula lineare ZnO
Numero UN UN3077
Peso formulazione 81.39g/mol
Percent Purity 99.90%
Grado ReagentPlus™
Imballaggio Flacone in polietilene
Densità 5.6g/cu.cm