Learn More
Zinc, Oil based standard solution, Specpure™ Zn 1000μg/g
Marca:  Thermo Scientific Alfa Aesar 014200.18
87.59 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Quantità 50 g
Codice prodotto. 15426025
  • 88.05€ / 50g
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Zinc Oil based standard solution
Liquid
50 g
Zn 1000μg/g
MFCD00011291
Specpure™
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS Documenti
Documenti
One moment while we fetch your results.
Certificati
Promozioni
Promozioni
Titolo del prodotto
Zinc, Oil based standard solution, Specpure™ Zn 1000μg/g > 50g