Learn More
Zinc Nitrate Hexahydrate, 98%, Reagent grade, Honeywell™
Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
7 kg
Imballaggio:
Drum with inliner
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
100g
500g
7kg
Descrizione
- ≥95% for general laboratory use.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Zinc Nitrate Hexahydrate |
Punto di fusione | 38.9°C |
Colore | White |
Quantità | 100 g |
Formula lineare | Zn(NO3)2 · 6H2O |
Numero UN | UN1514 |
Informazioni di solubilità | Soluble in water |
IUPAC Name | zinc;dinitrate;hexahydrate |
Peso formulazione | 297.49g/mol |
Percent Purity | 98% |