Learn More
Zinc neodecanoate, Zn 17.9-18.2%, Thermo Scientific Chemicals
91.15€ - 435.17€
Identificatori chimici
CAS | 27253-29-8 |
---|---|
Formula molecolare | C20H40O4Zn |
Molecular Weight (g/mol) | 409.916 |
Numero MDL | MFCD00014384 |
InChI Key | VADFQXONMAETJP-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | zinc neodecanoate, zinc neodecanoate, zn, 7,7-dimethyloctanoyl oxy zincio 7,7-dimethyloctanoate |
PubChem CID | 117064711 |
IUPAC Name | 7,7-dimethyloctanoic acid;zinc |
SMILES | CC(C)(C)CCCCCC(=O)O.CC(C)(C)CCCCCC(=O)O.[Zn] |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11309687
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041312.30 |
250 g |
91.15€
250g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11389677
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041312.A1 |
1 kg |
164.82€
1kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11399677
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041312.A7 |
5 kg |
435.17€
5kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Zinc neodecanoate is used as a catalyst, lubricant additive and drier. Further it is used in the production of rubber and plastic products. In addition it serves as a polyurethane catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
27253-29-8 | |
409.916 | |
VADFQXONMAETJP-UHFFFAOYSA-N | |
117064711 | |
CC(C)(C)CCCCCC(=O)O.CC(C)(C)CCCCCC(=O)O.[Zn] |
C20H40O4Zn | |
MFCD00014384 | |
zinc neodecanoate, zinc neodecanoate, zn, 7,7-dimethyloctanoyl oxy zincio 7,7-dimethyloctanoate | |
7,7-dimethyloctanoic acid;zinc |
Specifica
Zinc neodecanoate | |
Brown | |
C20H40O4Zn | |
zinc neodecanoate, zinc neodecanoate, zn, 7,7-dimethyloctanoyl oxy zincio 7,7-dimethyloctanoate | |
VADFQXONMAETJP-UHFFFAOYSA-N | |
7,7-dimethyloctanoic acid;zinc | |
117064711 | |
Liquid |
27253-29-8 | |
102°C (216°F) | |
MFCD00014384 | |
Immiscible with water. | |
CC(C)(C)CCCCCC(=O)O.CC(C)(C)CCCCCC(=O)O.[Zn] | |
409.916 | |
407.89 |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'einecsNumber' : 248-370-4
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures