Learn More
Zinc bis(trifluoromethylsulfonyl)imide, Thermo Scientific Chemicals
32.16€ - 397.98€
Identificatori chimici
CAS 168106-25-0
Formula molecolare C4F12N2O8S4Zn
Molecular Weight (g/mol) 625.651
Numero MDL MFCD16621474
InChI Key QEORIOGPVTWFMH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo Zinc triflimide; Zinc trifluoromethanesulfonimide
PubChem CID 131849436
IUPAC Name zinc;bis(trifluoromethylsulfonyl)azanide
SMILES C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[Zn+2]
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15482787
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
046880.MD
250 mg
32.16€
250mg
15462787
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
046880.03
1 g
93.16€
1g
15472787
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
046880.06
5 g
397.98€
5g
Descrizione
Descrizione
Zinc bis(trifluoromethylsulfonyl)imide is used as a Catalyst for Enantioselective Friedel-Crafts alkylation of pyrroles with β-CF3 acrylates, Stereoselective Diels-Alder reaction, Tandem cyclopropane ring-opening / Conia-ene cyclization Aromatic nitration.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Identificatori chimici
168106-25-0
625.651
QEORIOGPVTWFMH-UHFFFAOYSA-N
131849436
C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[Zn+2]
C4F12N2O8S4Zn
MFCD16621474
Zinc triflimide; Zinc trifluoromethanesulfonimide
zinc;bis(trifluoromethylsulfonyl)azanide
Specifica
Zinc bis (trifluoromethylsulfonyl)imide
143°C to 147°C
>110°C (230°F)
[(CF3SO2)2N]2Zn
Moisture sensitive
It is soluble in CH2Cl2 and H2O.
C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[Zn+2]
625.651
625.65
168106-25-0
White
C4F12N2O8S4Zn
MFCD16621474
Zinc triflimide; Zinc trifluoromethanesulfonimide
QEORIOGPVTWFMH-UHFFFAOYSA-N
zinc;bis(trifluoromethylsulfonyl)azanide
131849436
Solid
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures; Store under Argon
Identificativo prodotto
  • Zinc bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Zinc bis(trifluoromethylsulfonyl)imide