Learn More
Zinc, 98+%, dust (stable acc. to UN classification class 4), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15224674
Click to view available options
Quantità:
100 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
25 kg
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagente di riduzione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-66-6, 1314-13-2
Formula molecolare Zn
Molecular Weight (g/mol) 65.38
Numero MDL MFCD00011291
InChI Key HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust
PubChem CID 23994
ChEBI CHEBI:30185
IUPAC Name zinc
SMILES [Zn]
Specifica
Materiale o nome chimico Zinc
Colore Gray
Punto di fusione 419.0°C
Punti di ebollizione 906.0°C
Densità 7.1400g/mL
Intervallo percentuale saggio 98+%
Formula lineare Zn
Numero UN 3077
Quantità 25 kg
Fieser 01,1276; 02,459; 03,334; 04,574; 05,753; 06,672; 07,426; 08,532; 10,459; 11,98; 12,568; 13,298; 14,111; 16,106; 17,406
Peso formulazione 65.38
Percent Purity ≥98%
Forma Very Fine Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Zinc dust (stabilized)
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
Indicazioni di pericolo
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.