Learn More
Newtex™ ZetexPlus™ 200 Series Heat Resistant Gloves
Gloves are constructed from ZetexPlus™ Vermiculite Coated Fiberglass Fabric for protection from temperatures up to 1500°F for extended periods of time.
215.28€
Specifica
Coating Material | Vermiculite |
---|---|
Colore | Tan |
Materiale | ZetexPlus Fiberglass Fabric |
Size | Universal |
Temperatura (sistema imperiale) max | 1500°F (Extended), 2000°F (Intermittent) |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15123415
|
Newtex™
86364-10 |
14 in. |
215.28€
1 paio |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Vermiculite coating evenly dissipates heat across the surface of the glove
- Coating significantly increases temperature rating and abrasion resistance
- Premium wool liner
- Double stitched and reinforced
- Inorganic fibers will not produce hazardous outgassing
Specifica
Vermiculite | |
ZetexPlus Fiberglass Fabric | |
1500°F (Extended), 2000°F (Intermittent) | |
Kiln/Furnace Operations, Heat Processing Facilities, and High Temperature Industrial Environments | |
Wool |
Tan | |
Universal | |
815°C (Extended), 1095°C (Intermittent) | |
Open | |
ZetexPlus™ 200 |