Learn More
ZC3HAV1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque:  Proteintech 16820-1-AP-150UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16806574
  • 385.92CHF / 150µL
Il en reste null
En stock
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
The zinc finger antiviral protein (ZC3HAV1) is a CCCH type zinc finger protein that induces an innate immunity to infections by retrovirus by preventing the accumulation of viral RNAs in the cytoplasm and recruits the RNA processing exosome to degrade target RNAs, thereby inhibiting virus replication. ZC3HAV1 is localized in the cytoplasm at steady state, but shuttles between nucleus and cytoplasm in a XPO1-dependent manner. ZAP is a direct target gene of IRF3 action in cellular antiviral responses.
Spécification
Spécification
ZC3HAV1
Polyclonal
Unconjugated
ZC3HAV1
FLB6421, ZAP, ZC3H2, ZC3HAV1, ZC3HDC2, Zinc finger antiviral protein
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
252832, 56829, 78781
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
0.37 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q3UPF5, Q7Z2W4, Q8K3Y6
ZC3HAV1
ZC3HAV1 Fusion Protein Ag10364
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis