Learn More
Standard ittrio, 2% HNO3 in 1000 mg/l (grado di affidabilità), SPEX CertiPrep™
Materiali di riferimento con certificazione Traceable-NIST e guida ISO/IEC 34
Marca: SPEX Certiprep PLY2-2Y
Quantità | 125 ml |
---|---|
Imballaggio | Flacone in LDPE a tripla lisciviazione |
Descrizione
Standard inorganico prodotto per AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF e altri strumenti di analisi.
Analyte | Concentration |
---|---|
Y | 1000μg/mL |
Certifications
Accreditato da A2LA per ISO/IEC 17025 e Guida ISO/IEC 34 e certificato da UL-DQS secondo le norme ISO 9001
Compliance
Conformità allo standard GHS/OSHA
Identificatori chimici
7440-65-5, 7697-37-2, 7732-18-5 | |
88.91 | |
VWQVUPCCIRVNHF-UHFFFAOYSA-N | |
CHEBI:33331 | |
[Y] |
Y | |
MFCD00011468 | |
23993 | |
yttrium |
Specifica
Yttrium Standard | |
7440-65-5, 7697-37-2, 7732-18-5 | |
1.0, 5.0, 94.0 | |
1.0, 5.0, 94.0 | |
MFCD00011468 | |
AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF e altri strumenti di analisi | |
Certified Reference Material | |
yttrium | |
88.91 | |
125 ml | |
Plasma |
Flacone in LDPE a tripla lisciviazione | |
Il certificato di analisi riporta fino a 30 elementi a livelli ppb. | |
Vengono sottoposti a scansione fino a 68 elementi con i valori individuati per gli standard ICP e ICP-MS. Il valore rilevato delle tracce di impurità metalliche viene indicato nel certificato di analisi. | |
Y | |
AA, ICP | |
VWQVUPCCIRVNHF-UHFFFAOYSA-N | |
[Y] | |
2% HNO3 | |
23993 | |
CHEBI:33331 | |
Matrix Concentration Cat. No. 2-5% HNO3 1000μg/mL PLY2-2Y, -2T, -2X 10,000 PLY2-3Y, -3X |
Sicurezza e movimentazione
- 1000
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
- P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
- P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: nitric acid