Learn More
Yttrium(III) sulfide, 99.9% (REO), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 12039-19-9 | S3Y2 | 273.99 g/mol
63.75€ - 1140.00€
Identificatori chimici
CAS | 12039-19-9 |
---|---|
Formula molecolare | S3Y2 |
Molecular Weight (g/mol) | 273.99 |
Numero MDL | MFCD00058806 |
InChI Key | BPMRLDMEAPSVQN-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | yttrium sulfide, diyttrium trisulphide, yttrium iii sulfide, yttrium sulfide y2s3, yttrium 3+ trisulfide, diyttrium 3+ ion trisulfanediide, yttrium iii sulfide trace rare earth metals basis 1g |
PubChem CID | 166021 |
SMILES | [S--].[S--].[S--].[Y+3].[Y+3] |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11378378
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039565.03 |
1 g |
63.75€
1g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11388378
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039565.06 |
5 g |
311.00€
5g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11450231
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039565.14 |
25 g |
1140.00€
25g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
12039-19-9 | |
273.99 | |
BPMRLDMEAPSVQN-UHFFFAOYSA-N | |
166021 |
S3Y2 | |
MFCD00058806 | |
yttrium sulfide, diyttrium trisulphide, yttrium iii sulfide, yttrium sulfide y2s3, yttrium 3+ trisulfide, diyttrium 3+ ion trisulfanediide, yttrium iii sulfide trace rare earth metals basis 1g | |
[S--].[S--].[S--].[Y+3].[Y+3] |
Specifica
Yttrium(III) sulfide | |
Powder | |
S3Y2 | |
UN3134 | |
Soluble in water. | |
[S--].[S--].[S--].[Y+3].[Y+3] | |
273.99 | |
273.93 | |
Like rotten eggs |
12039-19-9 | |
(REO) | |
MFCD00058806 | |
yttrium sulfide, diyttrium trisulphide, yttrium iii sulfide, yttrium sulfide y2s3, yttrium 3+ trisulfide, diyttrium 3+ ion trisulfanediide, yttrium iii sulfide trace rare earth metals basis 1g | |
BPMRLDMEAPSVQN-UHFFFAOYSA-N | |
diyttrium(3+) trisulfanediide | |
166021 | |
99.9% |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
H261-H315-H319-H335
In contact with water releases flammable gas.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P223-P231+P232-P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P335+P334-P362-P370+P378q-P501c
H261-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 4.3; Packing Group: II; Proper Shipping Name: WATER-REACTIVE SOLID, TOXIC, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 234-887-2
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures