Learn More
Perchlorate d’yttrium(III), 50 % w/w dans une solution aqueuse, qualité réactif, Thermo Scientific™
49.54CHF - 224.44CHF
Identifiants chimiques
CAS | 14017-56-2 |
---|---|
Numéro MDL | MFCD00150430 |
Synonyme | yttrium perchlorate, acmc-20aj91, yttrium perchlorate 6h2o, yttrium iii perchlorate solution, perchloric acid yttrium iii salt, yttrium 3+ triperchlorate |
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
14017-56-2 | |
MFCD00150430 | |
yttrium perchlorate, acmc-20aj91, yttrium perchlorate 6h2o, yttrium iii perchlorate solution, perchloric acid yttrium iii salt, yttrium 3+ triperchlorate |
Spécification
Yttrium(III) perchlorate | |
Incolore | |
MFCD00150430 | |
yttrium perchlorate, acmc-20aj91, yttrium perchlorate 6h2o, yttrium iii perchlorate solution, perchloric acid yttrium iii salt, yttrium 3+ triperchlorate | |
Réactif |
14017-56-2 | |
Liquide | |
UN3211 | |
495.34 (387.25 Anhydrous) | |
50% w/w aq. soln. |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H272-H314
May intensify fire
oxidizer.
Causes severe skin burns and eye damage.
GHS P Statement
P221-P210-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501a
Take any precaution to avoid mixing with combustibles.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces.
No smoking.
IF ON SKIN (or hair): Remove/Take off immediately all contaminated clothing.
Rinse skin with water/shower.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses, if present and easy to do.
Continue rinsing.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Danger
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 5.1; Packing Group: II; Proper Shipping Name: PERCHLORATES, INORGANIC, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S.
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.