Learn More
Yttrium(III) oxide, REacton™, nanopowder, 99.995% (REO), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1314-36-9 | O3Y2 | 225.81 g/mol
135.68€ - 1061.28€
Identificatori chimici
CAS 1314-36-9
Formula molecolare O3Y2
Molecular Weight (g/mol) 225.81
Numero MDL MFCD00011473
InChI Key RUDFQVOCFDJEEF-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name diyttrium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Y+3].[Y+3]
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
11480660
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
044048.14
25 g
135.68€
25g
11345108
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
044048.22
100 g
422.10€
100g
11355108
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
044048.36
500 g
1061.28€
500g
Descrizione
Descrizione
Yttriium(III) oxide is used to make phosphors for color TV tubes, yttrium iron garnets for use as microwave filters, high temperature superconductors, as a mineralizing agent for the formation of spinel and as a stabilizer for high-temperature service materials. It is presurcor for important inorganic compounds. It is a potential solid-state laser material which allows the efficient operation both in continuous operation and in pulsed regimes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Chemical Identifiers
1314-36-9
225.81
RUDFQVOCFDJEEF-UHFFFAOYSA-N
[O--].[O--].[O--].[Y+3].[Y+3]
O3Y2
MFCD00011473
diyttrium(3+) trioxidandiide
Specifications
Yttrium (III) oxide
1314-36-9
Powder
O3Y2
14,10107
RUDFQVOCFDJEEF-UHFFFAOYSA-N
diyttrium(3+) trioxidandiide
225.81
Reacton™
Air Sensitive
2410°C
White
(REO)
MFCD00011473
Insoluble in water. Soluble in alcohol and dilute acids.
[O--].[O--].[O--].[Y+3].[Y+3]
225.81
99.995%
Odorless
5.01 g/mL
Videos
Safety and Handling
Safety and Handling
GHS H Statement
H319
Causes serious eye irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 215-233-5
missing translation for 'rtecsNumber' : ZG3850000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
Product Identifier
  • Yttrium(III) oxide, nanopowder
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contiene: Yttrium oxide
SDS
Documents
Documents
Certificates