Learn More
Yttrium(III) oxide, 99.999%, (trace metal basis)
Codice prodotto. p-3756735 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
2 g
10 g
50 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
10g
2g
50g
CAS: 1314-36-9 | O3Y2 | 225.81 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
for ultra trace analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1314-36-9
Formula molecolare O3Y2
Molecular Weight (g/mol) 225.81
Numero MDL MFCD00011473
InChI Key RUDFQVOCFDJEEF-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name diyttrium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Y+3].[Y+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Yttrium(III) oxide
Punto di fusione 2410.0°C
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 2 g
Intervallo percentuale saggio 99.999% (Y2O3) On TREO base
Formula lineare Y2O3
Indice di Merck 14, 10107
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in dilute acids
Peso formulazione 225.81
Percent Purity 99.999%
Grado Base per metalli in tracce