Learn More
Yttrium(III) oxide, REacton™, 99.99% (REO), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1314-36-9 | O3Y2 | 225.81 g/mol
130.00€ - 568.00€
Identificatori chimici
CAS | 1314-36-9 |
---|---|
Formula molecolare | O3Y2 |
Molecular Weight (g/mol) | 225.81 |
Numero MDL | MFCD00011473 |
InChI Key | RUDFQVOCFDJEEF-UHFFFAOYSA-N |
IUPAC Name | diyttrium(3+) trioxidandiide |
SMILES | [O--].[O--].[O--].[Y+3].[Y+3] |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11326198
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011181.22 |
100 g |
130.00€
100g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11336198
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011181.A1 |
1 kg |
568.00€
1kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Yttriium(III) oxide is used to make phosphors for color TV tubes, yttrium iron garnets for use as microwave filters, high temperature superconductors, as a mineralizing agent for the formation of spinel and as a stabilizer for high-temperature service materials. It is presurcor for important inorganic compounds. It is a potential solid-state laser material which allows the efficient operation both in continuous operation and in pulsed regimes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
1314-36-9 | |
225.81 | |
RUDFQVOCFDJEEF-UHFFFAOYSA-N | |
[O--].[O--].[O--].[Y+3].[Y+3] |
O3Y2 | |
MFCD00011473 | |
diyttrium(3+) trioxidandiide |
Specifica
Yttrium(III) oxide | |
1314-36-9 | |
99.99% (REO) | |
MFCD00011473 | |
RUDFQVOCFDJEEF-UHFFFAOYSA-N | |
diyttrium(3+) trioxidandiide | |
225.81 |
2410°C | |
Powder | |
O3Y2 | |
Insoluble in water. Soluble in alcohol and dilute acids | |
[O--].[O--].[O--].[Y+3].[Y+3] | |
225.81 | |
5.01 g/mL |
Sicurezza e movimentazione
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 215-233-5
missing translation for 'rtecsNumber' : ZG3850000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
- Yttrium(III) oxide
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: Yttrium oxide