Learn More
Yttrium(III) nitrate hexahydrate, 99.9% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11317637
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
5 x 100 g
It is used as a reagent, in optics, ceramics, glass and electronics. It is used in superconducting materials. It has been reported as a reusable catalyst in Bignelli reaction for the synthesis of heterocycles such as pyrimidin-2-ones. It is a powerful catalyst for the synthesis of some supramolecules such as calix[4]resorcinarenes, 1,8-dioxooctahydroxanthenes, 2-amino-4H-chromenes, and several other organic condensation products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13494-98-9
Formula molecolare H12N3O15Y
Molecular Weight (g/mol) 383.008
Numero MDL MFCD00149940
InChI Key QBAZWXKSCUESGU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo yttrium nitrate hexahydrate, yttrium iii nitrate hexahydrate, yttriumnitrat german, yttrium iii nitrate hexahydrate 1:3:6, yttrium trinitrate hexahydrate, nitric acid, yttrium 3+ salt, hexahydrate, nitric acid,yttrium 3+ salt, hexahydrate 8ci,9ci, yttriumnitrat, yttrium iii nitrate hexahydrate reo, ytterium nitrate
PubChem CID 166833
IUPAC Name yttrium(3+);trinitrate;hexahydrate
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.[Y+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Yttrium(III) nitrate hexahydrate
Forma fisica Crystalline
Quantità 25 g
Intervallo percentuale saggio 99.9% (REO)
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 383.01 (274.92 Anhydrous)
Sensibilità Hygroscopic
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Yttrium(III) nitrate hexahydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Yttrium(III) nitratehexahydrate