Learn More
Yttrium(III) hexafluoro-2,4-pentanedionate, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 18911-76-7 | C15H3F18O6Y | 710.06 g/mol
49.95€ - 170.00€
Identificatori chimici
CAS 18911-76-7
Formula molecolare C15H3F18O6Y
Molecular Weight (g/mol) 710.06
Numero MDL MFCD00064764
InChI Key AJVDSGQQIVVYRX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo yttrium hexafluoroacetylacetonate, z-1,1,1,5,5,5-hexafluoro-4-hydroxypent-3-en-2-one; yttrium
PubChem CID 50930692
SMILES [Y+3].FC(F)(F)C(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F.FC(F)(F)C(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F.FC(F)(F)C(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
11347028
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
014717.03
1 g
49.95€
1g
11357028
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
014717.06
5 g
170.00€
5g
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Identificatori chimici
18911-76-7
710.06
AJVDSGQQIVVYRX-UHFFFAOYSA-N
50930692
C15H3F18O6Y
MFCD00064764
yttrium hexafluoroacetylacetonate, z-1,1,1,5,5,5-hexafluoro-4-hydroxypent-3-en-2-one; yttrium
[Y+3].FC(F)(F)C(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F.FC(F)(F)C(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F.FC(F)(F)C(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F
Specifica
Yttrium(III) hexafluoro-2,4-pentanedionate
18911-76-7
C15H3F18O6Y
yttrium hexafluoroacetylacetonate, z-1,1,1,5,5,5-hexafluoro-4-hydroxypent-3-en-2-one; yttrium
[Y+3].FC(F)(F)C(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F.FC(F)(F)C(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F.FC(F)(F)C(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F
710.06
710.1
166°C to 170°C
Crystalline
MFCD00064764
AJVDSGQQIVVYRX-UHFFFAOYSA-N
yttrium(3+) tris(1,1,1,5,5,5-hexafluoro-2,4-dioxopentan-3-ide)
50930692
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures