Learn More
Yttrium(III) chloride hydrate, REacton™, 99.99% (REO), Thermo Scientific Chemicals
dietro preventivo - 434.00CHF
Identificatori chimici
CAS | 12741-05-8 |
---|---|
Formula molecolare | Cl3Y |
Molecular Weight (g/mol) | 195.26 |
Numero MDL | MFCD00149941 |
InChI Key | PCMOZDDGXKIOLL-UHFFFAOYSA-K |
Sinonimo | yttrium iii chloride hydrate, yttrium chloride, hydrate, acmc-1bq0g, ksc171o8f, yttrium chloride-water 1/3/1, yttrium 3+ ion hydrate trichloride |
PubChem CID | 57347377 |
IUPAC Name | yttrium(3+);trichloride;hydrate |
SMILES | [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Y+3] |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11326208
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011185.06 |
5 g |
dietro preventivo
5g |
N/A | Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11316208
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011185.14 |
25 g |
64.20CHF
25g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11336208
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011185.22 |
100 g |
198.65CHF
100g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11346208
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011185.30 |
250 g |
434.00CHF
250g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Yttrium(III) chloride is used a precursor for the synthesis of optically active crystals and as a starting material for the synthesis of polymerization catalysts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
12741-05-8 | |
195.26 | |
PCMOZDDGXKIOLL-UHFFFAOYSA-K | |
57347377 | |
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Y+3] |
Cl3Y | |
MFCD00149941 | |
yttrium iii chloride hydrate, yttrium chloride, hydrate, acmc-1bq0g, ksc171o8f, yttrium chloride-water 1/3/1, yttrium 3+ ion hydrate trichloride | |
yttrium(3+);trichloride;hydrate |
Specifica
Yttrium(III) chloride hydrate | |
Pink to White | |
(REO) | |
YCl3·xH2O | |
14,10107 | |
Soluble in water,pyridine,ethanol. | |
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Y+3] | |
195.26 | |
195.26 (Anhydrous) | |
Reacton™ | |
Hygroscopic |
12741-05-8 | |
Crystalline Aggregates | |
Cl3Y | |
MFCD00149941 | |
yttrium iii chloride hydrate, yttrium chloride, hydrate, acmc-1bq0g, ksc171o8f, yttrium chloride-water 1/3/1, yttrium 3+ ion hydrate trichloride | |
PCMOZDDGXKIOLL-UHFFFAOYSA-K | |
yttrium(3+);trichloride;hydrate | |
57347377 | |
99.99% | |
Odorless | |
2.18g/mL |
Sicurezza e movimentazione
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 233-801-0
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures; Store under Nitrogen