Learn More
Yttrium(III) chloride hexahydrate, 99.9%, (trace metal basis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 10025-94-2 | Cl3Y·6H2O | 303.35 g/mol
104.52€ - 373.86€
Identificatori chimici
CAS | 10025-94-2 |
---|---|
Formula molecolare | Cl3Y·6H2O |
Molecular Weight (g/mol) | 303.35 |
Numero MDL | MFCD00149941 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10420671
|
Thermo Scientific Acros
199180500 |
50 g | Glass bottle |
104.52€
50g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10216640
|
Thermo Scientific Acros
199182500 |
250 g | Glass bottle |
373.86€
250g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
for ultra trace analysisIdentificatori chimici
10025-94-2 | |
Cl3Y·6H2O | |
303.35 | |
MFCD00149941 |
Specifica
Yttrium(III) chloride hexahydrate | |
99.9% | |
White | |
99.90% | |
YCl3·6H2O | |
14, 10107 | |
303.35 | |
99.9% |
100.0°C | |
10025-94-2 | |
Adhering Crystalline Powder or Crystals | |
Cl3Y·6H2O | |
MFCD00149941 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohols | |
303.35 | |
Base per metalli in tracce |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
GHS P Statement
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
If eye irritation persists: Get medical advice/attention.
IF INHALED: Remove to fresh air and
GHS Signal Word: Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 233-801-0
missing translation for 'rtecsNumber' : ZG3150000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Yttrium(III) chloride hexahydrate
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.