Learn More
Yttrium foil, 0.64mm (0.025in) thick, 99.5% (REO)
Click to view available options
Quantità:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Dimensione della confezione:
25mm
Pezzo
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Yttrium |
Colore | Gray |
Nota nome | Rare Earth Oxides Content |
Aspetto | Gray foil |
Densità | 4.47g/cm3 |
Intervallo percentuale saggio | 99.90% |
Quantità | 50 x 50 mm |
Odore | Odorless |
Imballaggio | Mylar under Argon |
Forma | Foil |
Titolo del prodotto
Yttrium foil, 0.64mm (0.025in) thick, 99.5% (REO) >