Learn More
Yttrium Cobalt lump, REacton™, 99.9% (REO), Thermo Scientific Chemicals
126.63€ - 422.10€
Specifica
Materiale o nome chimico Yttrium Cobalt lump
Media Mol. Peso o mole Intervallo di peso Y:Co; 84:15 wt% (Ca 1%)
Note percentuale saggio (REO)
Numero MDL MFCD00209676
Percent Purity 99.9%
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
11352038
Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
012952.14
25 g
126.63€
25g
11342038
Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
012952.22
100 g
422.10€
100g
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Yttrium Cobalt lump
(REO)
99.9%
Lump
Y:Co; 84:15 wt% (Ca 1%)
MFCD00209676
Reacton™
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
H334-H317
May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
May cause an allergic skin reaction.
P261-P272-P280g-P285-P302+P352-P304+P341-P333+P313-P342+P311-P363-P501c
H317-H334
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures