Learn More
Yttrium aluminum oxide, 99.9% (REO)
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
Descrizione
Rare earth element doped yttrium aluminum oxide is used in solid state lasers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Yttrium aluminum oxide |
Punto di fusione | 1760°C |
Forma fisica | Powder |
Quantità | 100 g |
Note percentuale saggio | (REO) |
Peso formulazione | 593.62 |
Percent Purity | 99.9% |
Indice di rifrazione | 1.833 |
Densità | 4.65 g/mL |
Titolo del prodotto
Yttrium aluminum oxide, 99.9% (REO) >