Learn More
Ytterbium powder, -40 mesh, 99.9% (REO)
Click to view available options
Quantità:
2 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
2g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Ytterbium |
Forma fisica | Powder |
Quantità | 2 g |
Intervallo percentuale saggio | 99.9% (REO) |
Peso formulazione | 173.04 |
Sensibilità | Air and moisture sensitive |
Densità | 6.97 |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Ytterbium powder
- Pericolo
- Solido infiammabile Categoria 1
- Sostanza che\, a contatto con l'acqua\, sviluppa gas infiammabili Categoria 1
- H228-Solido infiammabile.
- H260-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P231+P232-Manipolare in atmosfera di gas inerte. Tenere al riparo dall'umidità.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
- P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
- P335+P334-Rimuovere le particelle depositate sulla pelle Immergere in acqua fredda/avvolgere con un bendaggio umido.
- P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
Titolo del prodotto
Ytterbium powder, -40 mesh, 99.9% (REO) >